Learn More
Nitinol foil, 0.127mm (0.005in) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Product Code. 15443995
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15443995
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045514.GH
Request Bulk or Custom Format
Nitinol foil is used in cell phone antennas, children's toys, experimental materials, eye glasses components and medical equipment. It is also used in heat engines, resilient glass frames, mechanical watch springs, temperature control system, couplings, golf club insert, biomedical and medical uses, cell-phone technology: retractable antenna, microphone boom. It is highly biocompatible and has properties suitable for use in orthopaedic implants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Nitinol foil
Name Note 0.127mm (0.005 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Quantity 100 x 100 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.51g/25x25mm
MDL Number MFCD02091734
Solubility Information Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt