Learn More
Niobium(IV) selenide, 99.8% (metals basis)
Product Code. 11382188
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11382188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013101.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12034-77-4 | NbSe2 | 250.85 g/mol
It is used as a potential substance for thin film solar cells as back contact material. It is widely used in electricity brush & special bearings because of its conductivity and lubricity property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12034-77-4
Molecular Formula NbSe2
Molecular Weight (g/mol) 250.85
MDL Number MFCD00016228
InChI Key CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 82841
IUPAC Name bis(selanylidene)niobium
SMILES [Se]=[Nb]=[Se]
Spécification
Physical Form Powder
Quantity 10 g
UN Number UN3283
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 250.83
Percent Purity 99.8%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Niobium(IV) selenide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis