Learn More
Nickel tin oxide dihydrate
Product Code. 11368248
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11368248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039452.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
It is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12035-38-0
Molecular Formula NiO3Sn
Molecular Weight (g/mol) 225.40
MDL Number MFCD00054011
InChI Key SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickel stannate
Specifications
Color Green
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 261.43 (225.40 Anhydrous)
Odor Odorless
Chemical Name or Material Nickel tin oxide dihydrate
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt