Learn More
Nickel(II) 2,4-pentanedionate, 95%
Código de producto. 11393477
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11393477 5 g 5g
11323487 25 g 25g
11303487 100 g 100g
11313487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11393477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018811.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Catalyst and U.V. stabilizer | CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256.91 g/mol
Catalyst and U.V. stabilizer.Nickel(II) 2,4-pentanedionate is used as a precursor to nickel bis(cyclooctadiene) catalyst. It is also used in the deposition of nickel(II) oxide thin film by sol-gel techniques on conductive glass substrates. Further, it is used in organic synthesis to produce organometals. It is associated with dimethylgold(III) acetylacetonate is used in gold on nickel plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3264-82-2
Molecular Formula C10H14NiO4
Molecular Weight (g/mol) 256.91
MDL Number MFCD00000024
InChI Key BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Synonym nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Melting Point ∼230°C (decomposition)
Color Green
Odor Odorless
Quantity 5 g
Beilstein 4157970
Sensitivity Hygroscopic
Merck Index 14,6500
Solubility Information Soluble in water,alcohol,toluene.
IUPAC Name nickel(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Formula Weight 256.91
Percent Purity 95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Nickel(II) 2,4-pentanedionate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.