Learn More
Abnova™ NF2/CEN22q FISH Probe
Product Code. p-7190184
Click to view available options
Quantity:
100 μL
200 μL
Conditionnement:
100µL
200µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16042975
Marque: Abnova™ FG0003.200uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
DAPI Counterstain (1500ng/mL) 250μL
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity
Spécification
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Label or Dye FITC, Texas Red
For Use With (Application) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)
Includes DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL
Location 22q12.2, 22q11.22
Probe NF2, CEN22q
Product Type NF2/CEN22q FISH Probe
Quantity 200 μL
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis