Description
- Stable solution at room temperature with neutral pH, and also maintains cell integrity
- Recovered cells can be easily sub-cultured in both 2D and 3D formats
- The solution is versatile and can be used before or after the fixation and staining of hydrogel specimens, ensuring high-quality data for downstream analysis
- It is suitable for harvesting cells from 2D ECM-coated plates
- Ensures a high recovery rate and cell viability, making it perfect for passaging, cryopreservation, or further biochemical analysis
Specifications
Specifications
| Form | Liquid |
| Product Type | Organoid Harvesting Solution |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Autoclaved |
| Quantity | 100 mL |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?