Learn More
Neodymium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Product Code. 11397857
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11397857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014282.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10024-93-8
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10024-93-8
MDL Number MFCD00011132
Spezifikation
Melting Point 784°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Merck Index 14,6450
Solubility Information Soluble in water and ethanol.
Formula Weight 250.6
Percent Purity 99.99%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Density 4.134 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Neodymium(III) chloride, Ultra dry
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt