Learn More
Neodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. 11336318
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11336318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011252.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-78-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-78-0
MDL Number MFCD00011132
Spécification
Melting Point 124°C
Physical Form Wet Crystalline Aggregates
Quantity 100 g
Merck Index 14,6450
Formula Weight 250.60 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton
Odor Odorless
Assay (REO)
Chemical Name or Material Neodymium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis