Learn More
Weigert Neodisher Septo Fin 5L
Marca: Weigert 420735
Neodisher Septo Fin 5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- neodisher Septo Fin
Avvertenza
- Danger
Categoria di pericolo
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Skin sensitiser Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Harmful if swallowed.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H318-Causes serious eye damage.
- H332-Harmful if inhaled.
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- EUH071-Corrosive to the respiratory tract.
Consigli di prudenza
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contains : alkylether carboxylic acid, glutaral
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto