Learn More
Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller
Artikelnummer. 10196492 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric):
14 L
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Packungsgröße
10196492 14 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10196492 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. ONE14B02682
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Capacity (Metric) 14 L
Temperature Range 5°C to 200°C
Type Oil Bath
Material Stainless Steel
Warranty 3 Years
Length (Metric) 578 mm
Width (Metric) 436 mm
Height (Metric) 238 mm
Shipping Weight (Metric) 19 kg
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz 1.8 W
Voltage 230 V
Wattage 1.8 w
Frequency 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen