Learn More
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa
Codice prodotto. 12458666
Click to view available options
Volume (Metric):
8 mL
16 mL
Height (Metric):
60 mm
70 mm
Diameter (Metric) Outer:
17 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12458666
Marca: Thermo Scientific™ B79903A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa.
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa.
  • Unassembled convenience kits
  • Choice of 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
  • Eliminate leaching of ions
  • Provide consistent pH for duration of sample storage life
  • With polypropylene open top screw caps and PTFE/silicone septa
  • Convenient packaging for storerooms or laboratory cabinets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Amber
Diameter (Metric) Outer 17 mm
Material Glass
Volume (Metric) 8 mL
Septum PTFE/Silicone
Volume (English) 2.125 dr.
Closure Type Screw Cap (Open-top) with Septum
Height (Metric) 60 mm
Closure Size 15-425
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato