Learn More
Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98%
Product Code. p-7026013
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11400427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21782.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6036-48-2 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6036-48-2
Molecular Formula C10H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 208.23
MDL Number MFCD00003987
InChI Key PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 1-naphthalenesulfonic acid dihydrate, naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 71431272
IUPAC Name naphthalene-1-sulfonic acid;dihydrate
SMILES OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Melting Point 89°C to 91°C (dried)
Quantity 10 g
UN Number UN2585
Merck Index 14,6376
Formula Weight 208.23 (Anhydrous)
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado