Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipet Cleaning Equipment Sets
Descrizione
Acquire everything you need to clean pipets with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipet Cleaning Equipment Sets. Each of these conveniently packaged sets features a basket, jar and washer. A larger size is available to accomodate up to 32 in. (81cm) long pipets.
Features:
- All are made of rugged, high-density polyethylene
- Components are also available separately except F size (sold only as a set)
Includes:
- One pipet jar
- One basket
- One washer/rinser of size indicated
Specifica
Specifica
| For Use With | Pipet, 32 in. |
| Height (English) | 36 in. |
| Height (Metric) | 81 cm |
| Size | F |
| Description | Pipet Cleaning Set F |
| Material | HDPE |
| Includes |
|
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?