Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
GREENER_CHOICE
Product Code. 12704378
Click to view available options
Holds:
Petri Dishes
For Use With (Equipment):
2.36 in. (60mm) dish
3.93 in. (100mm) dish
Autoclavable:
Autoclavable
Not Autoclavable
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 4
Product Code. 12704378
Brand: Thermo Scientific™ 59210060
Only null left
Add to basket
Add to basket
Secure glass and plastic dishes for safe transport with these petri and bioassay dish racks.
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks. Requiring only simple assembly, these clear racks permit side visibility for culture checks during incubation.
  • Clear racks permit side visibility for culture checks during incubation
  • Simple assembly required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Petri Dish Rack
Autoclavable Not Autoclavable
Color Clear
Holds Petri Dishes
Material Acrylic
For Use With (Equipment) 2.36 in. (60mm) dish
No. per Case 2
No. per Pack 1
Diameter (Metric) Inner 60 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt