Learn More
N-tert-butyltrimethylsilylamine, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 31104954
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31104954 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31104954 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1457565g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Tekniske data
CAS 5577-67-3
Molecular Formula C7H19NSi
MDL Number MFCD00054891
Quantity 5 g
SMILES C[Si](NC(C)(C)C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 145.32
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material N-tert-butyltrimethylsilylamine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.