Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Phenylglycine, 97%
Product Code. 11402257
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11402257
Brand: Thermo Scientific Chemicals A14182.18
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173.15 g/mol
N-Phenylglycine coupled with Glycidyl methacrylate to create a surface active comonomer that promotes adhesive bonding of materials to hard tooth tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Phenylglycine coupled with Glycidyl methacrylate to create a surface active comonomer that promotes adhesive bonding of materials to hard tooth tissues.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-01-5
Molecular Formula C8H8NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 173.15
MDL Number MFCD00014009
InChI Key YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
PubChem CID 66025
ChEBI CHEBI:55477
IUPAC Name 2-anilinoacetic acid
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Melting Point 117°C to 119°C
Beilstein 509838
Merck Index 14,7292
Solubility Information Soluble in water.
Quantity 50 g
Formula Weight 151.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Phenylglycine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt