Learn More
N-Nitroso-Salbutamol, TRC
Code produit 17954755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17954755 100 mg 100mg
17922035 10 mg 10mg
17901385 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17954755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN514500100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2919946-71-5
Molecular Formula C13 H20 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 268.31
Synonym N-(tert-Butyl)-N-(2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethyl)nitrous Amide, N-Nitrososalbutamol, N-Tert-butyl-N-[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl]nitrous amide, N-Nitrososalbutamol
IUPAC Name N-tert-butyl-N-[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl]nitrous amide
SMILES CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)N=O
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O4/c1-13(2,3)15(14-19)7-12(18)9-4-5-11(17)10(6-9)8-16/h4-6,12,16-18H,7-8H2,1-3H3
Formula Weight 268.1423
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Nitroso-Salbutamol
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.