Learn More
N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 10202772 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10202772
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 408410050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-23-2
Molecular Formula C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
MDL Number MFCD00014712
InChI Key QJAIOCKFIORVFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitro, 4-nitrodimethylaniline, p-nitro-n,n-dimethylaniline, p-nitrodimethylaniline, 1-dimethylamino-4-nitrobenzene, 4-dimethylamino nitrobenzene, p-dimethylamino nitrobenzene, n,n-dimethyl-p-nitroaniline, aniline, n,n-dimethyl-p-nitro
PubChem CID 7491
IUPAC Name N,N-dimethyl-4-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 162°C to 166°C
Color Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Linear Formula (CH3)2NC6H4NO2
Quantity 5 g
Formula Weight 166.18
Percent Purity ≥98.5%
Physical Form Amorphous Powder
Chemical Name or Material N, N-Dimethyl-p-nitroaniline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt