Få mere at vide
n-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkode 10653265
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10653265 1 g Amber Glass Bottle 1g
10567294 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10653265 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC66846DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 837376-49-5
Molecular Formula C11H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 204.291
MDL Number MFCD11109328
InChI Key ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
IUPAC Name N-methyl-1-(5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 204.3
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.