Learn More
N-Lauroylsarcosine, 98.7%, MP Biomedicals™
Code produit. 11438232 Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
11438232 100 g 100g
17871381 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11438232 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0219011080
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 97-78-9
Molecular Formula C15H29NO3
Molecular Weight (g/mol) 271.40
MDL Number MFCD00021749
InChI Key BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hamposyl L
PubChem CID 7348
IUPAC Name 2-(N-methyldodecanamido)acetic acid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Spécification
Color White
Physical Form White, waxy solid
Quantity 100 g
Assay Percent Range 98.7%
Formula Weight 271.4
Chemical Name or Material N-Lauroylsarcosine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.