Learn More
N-Isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31441432
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31441432 25 g
31437452 1 kg
31434006 500 g
31434649 100 g
31437423 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 31441432 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD14482725g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
CAS 768-52-5
Molecular Formula C9H13N
MDL Number MFCD00026347
Quantity 25 g
SMILES C1=C(NC(C)C)C=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-Isopropylaniline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.