Learn More
N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 51285-13-3 |
| Molecular Formula | C4H8N2O |
| MDL Number | MFCD07772876 |
| Quantity | 100 g |
| SMILES | N=C(C1CC1)NO |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.12 |
| Percent Purity | 96% |
| Chemical Name or Material | N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?