Learn More
N-Fmoc-L-norvaline, 98%
Product Code. 15452748
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15452748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56290.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135112-28-6 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135112-28-6
Molecular Formula C20H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 339.39
MDL Number MFCD00155631
InChI Key JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-nva-oh, fmoc-l-norvaline, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-norvaline, n-fmoc-l-norvaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, l-norvaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-norvaline, fmoc-l-nva-oh, ambotzfaa1415, pubchem14961
PubChem CID 7016885
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
SMILES CCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Melting Point 151°C to 155°C
Quantity 1 g
Beilstein 5883879
Optical Rotation −21° (c=2 in DMF)
Formula Weight 339.39
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-Fmoc-L-norvaline
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato