Learn More
N-Boc Deferoxamine-d7, TRC
Catalog No. 30335867
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
0.5mg
1mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
30335867 1 mg 1mg
30333034 2.5 mg 2.5mg
30345168 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 30335867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8027171MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-Boc Deferoxamine-d7
Molecular Formula C51H67D7N6O10
Quantity 1 mg
Synonym t-Butyl (3,14,25-Trihydroxy-2,10,13,21,24-pentaoxo-3,9,14,20,25-pentaazatriacontan-30-yl)carbamate-d7
InChI Formula InChI=1S/C51H74N6O10/c1-42(58)55(64-39-43-23-11-5-12-24-43)36-20-8-17-33-52-46(59)29-31-48(61)56(65-40-44-25-13-6-14-26-44)37-21-9-18-34-53-47(60)30-32-49(62)57(66-41-45-27-15-7-16-28-45)38-22-10-19-35-54-50(63)67-51(2,3)4/h5-7,11-16,23-28H,8-10,17-22,29-41H2,1-4H3,(H,52,59)(H,53,60)(H,54,63)/i1D3,29D2,31D2
SMILES O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN(C(CCC(NCCCCCN(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCCCCCN(C(C([2H])([2H])[2H])=O)OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)OCC3=CC=CC=C3
IUPAC Name tert-butyl (3-(acetyl-d3)-14,25-bis(benzyloxy)-10,13,21,24-tetraoxo-1-phenyl-2-oxa-3,9,14,20,25-pentaazatriacontan-30-yl-11,11,12,12-d4)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 938.23
Formula Weight 937.59