Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-threonine, 98+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11322586
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11322586
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08561.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80384-27-6
Molecular Formula C12H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 253.25
MDL Number MFCD00037808
InChI Key IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N
Synonym z-d-thr-oh, z-d-threonine, n-carbobenzoxy-d-threonine, 2r,3s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-threonine, n-cbz-d-threonine, d-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, 2r,3s-3-hydroxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, cbz-d-thr-oh
PubChem CID 853484
IUPAC Name (2R,3S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Melting Point 100°C to 105°C
Quantity 250 mg
Beilstein 4695777
Optical Rotation +5.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight 253.26
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material N-Benzyloxycarbonyl-D-threonine
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis