Learn More
N-Benzyl-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444936
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15444936
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H59296.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1421262-76-1
Molecular Formula C17H17F2NO
Molecular Weight (g/mol) 289.326
MDL Number MFCD22683052
InChI Key WMGHZTPHABWXOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-2,6-difluoro-n-isopropylbenzamide
PubChem CID 97030377
IUPAC Name N-benzyl-2,6-difluoro-N-propan-2-ylbenzamide
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Specifikationer
Quantity 250 mg
Formula Weight 289.32
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Benzyl-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.