Learn More
N-Acetyl Sulfamethazine, TRC
Spécification
Spécification
| Quantity | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18) |
| Formula Weight | 320.0943 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | N-Acetyl Sulfamethazine |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?