Learn More
N-(4-Bromo-2-picolinoylphenyl)-2-chloroacetamide, TRC
Product Code. 30335818
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30335818 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30335818 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680680250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Molecular Formula C14 H10 Br Cl N2 O2
Quantity 250 mg
Synonym N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC Name N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Molecular Weight (g/mol) 353.6
Formula Weight 351.9614
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.