Learn More
N-(2,5-Dichlorophenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11497016
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11497016
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25342.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31460-32-9
Molecular Formula C10H7Cl2NO3
Molecular Weight (g/mol) 260.07
MDL Number MFCD00082906
InChI Key WSKTYRGKGHEEDM-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-4-2,5-dichlorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2,5-dichlorophenyl maleamic acid, 2z-3-2,5-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-n-2,5-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-2,5-dichloroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2,5-dichlorophenyl maleamidic acid, 4-2,5-dichloroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, z-4-2,5-dichloroanilino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1551520
IUPAC Name (Z)-4-(2,5-dichloroanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)NC(=O)C=CC(=O)O)Cl
Spezifikation
Melting Point 140°C to 144°C
Quantity 5 g
Formula Weight 260.07
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(2,5-Dichlorophenyl)maleamic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt