Learn More
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls with Hood
Description
- Product Type: Coverall
- Disposable
- Polypropylene
- Protection Level: Class 5/6, EC Category 3
- Liquid and Tear Resistant
- Non-sterile
- Latex-Free and Silicone-Free
Specifications
Specifications
| Product Type | Single-use Coveralls |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Hood Type | Elastic |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?