Description
- MP Diagnostics MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test is intended as a rapid confirmatory test, developed to detect and differentiate antibodies specific to HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 and HIV-2 gp36, HIV-2 gp105 antigens in human serum or plasma.
- Confirm and Differentiate HIV-1 and HIV-2
- Accurate Result
- Simple Workflow
- Flexible: Manual or Automatic Reading of Result
- Wide Temperature Storage (2 °C to 30 °C)
Specifications
Specifications
| CE Marker | CE-IVD |
| Detectable Analytes | HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105 |
| Type | HIV 1/2 Confirmatory Test |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?