Learn More
Gestigkeit Harry Multipurpose Heating Bath
Product Code. p-7224980
Click to view available options
Model:
MU 85
MU 85/ER
Unit Size:
Each
Product Code. 10567591
Brand: Gestigkeit Harry MU85/E
This Multipurpose Heating Bath can be universally employed as either an air, fluid or sand bath for heating many of the various receptacles in laboratory use, regardless of size or material for temperatures ranging between 60°C and 600°C.
  • Air, fluid, or sand bath
  • Temperatures ranges between 60°C and 600°C.
  • The bath container is made of high-grade stainless steel with a stainless steel tubular heating element. The upper outer coat is enamelled and the base is made of either plastic or stainless steel.
  • Regulation:
    • The MU 85 can be variably regulated with a performance control between 10 - 100%.
    • MU 85/ER has additional built-in electronic relay switches and an optional output bushing for a contact thermometer. When in operation the contact thermometer has automatic priority. Without a contact thermometer, MU 85/ER and MS 26/E work in exactly the same way as Type MU85 - with a variable control.
Specifications
Capacity (Metric) 2 L
Model MU 85/ER
Height (Metric) 280 mm
Diameter (Metric) 225 mm
Voltage 230 V
Frequency 50/60 Hz
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis