Learn More
WTW™ MultiLine™ 3420 Portable Digital Multiparameter
Click to view available options
Range (pH):
-2 to 20
Unit Size:
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Accuracy (Conductivity) | ±0.5% full scale |
| Accuracy (DO) | ±0.5% of reading |
| Accuracy (mV) | ±0.2 mV |
| Accuracy (pH) | ±0.004 |
| Accuracy (Resistivity) | ±0.5% ±1 digit |
| Accuracy (Salinity) | ±0.5% of reading |
| Accuracy (TDS) | ±0.5% full scale |
| Battery Type | NiMH Rechargeable |
| Calibration Points | Up to 5 |
| Calibration Points (pH) | 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido