Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Lift Door, 1100°C
Product Code. 17357889 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
3 L
5 L
9 L
15 L
24 L
40 L
Controller Type:
B510
C550
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17357889
Marque: Nabertherm™ L155H2ANO
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
  • Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
  • Protective gas connection to purge with non-flammable gases
  • Manual or automatic gas supply system
  • Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
  • Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Spécification
Controller Type C550
Capacity (Metric) 15 L
Temperature (Metric) 1100°C
Type Furnace
Style Lift Door
Dimensions (D x W x H) Interior 340 x 230 x 170 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior 555 x 415 x 515+240 mm
Weight (Metric) 40 kg
Electrical Requirements 1-phase
Voltage 220/240 V
Wattage 3.5 kW
Frequency 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis