Learn More
Cole-Parmer™ Mucksucker Drum and Tank Sampler
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (English):
3.5 ft.
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Drum and tank sampler.
- 3.5 ft. long.
- Efficiently draws samples that are close to the bottom of the drum or tank.
- Comes with both a push/seal bottom and a coring bottom.
- Coring bottom features a wide mouth for handling sludge samples.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Drum and Tank Sampler |
| Length (English) | 3.5 ft. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering