missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments™ MSV-3500 4P - Multi Tube Digital Vortex, 300-3500rpm
Click to view available options
Speed Range:
300 to 3500 rpm
Unit Size:
Each
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Speed Range | 300 to 3500 rpm |
| Holds | 0.2 to 50 mL Tubes |
| Weight (Metric) | 4 kg |
| Includes | SV-4/30, SV-10/10, SV-16/8, SV-8/15 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering