Learn More
Novus Biologicals™ MPST Overexpression Lysate
Product Code. 18016739 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mg
missing translation for 'unitSize'
0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18016739
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP209515
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The MPST Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1123989. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens MPST, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category metabolism
Protein State Native
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt