Learn More
MP Biomedicals™ DOBA Medium, Powdered Media
Product Code. 11387799 Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
Quantity:
454 g
1000 g
Unit Size:
1kg
454g
Product Code. 11387799
Brand: MP Biomedicals™ 114026032
Can be used to create SD or SDA by combining with the appropriate amino acid mixture
Formulation
  • Use 43.7g powder liter
  • Contents/liter: DOB, 17g Agar-Y
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Form Powder
Grade Molecular biology
Product Type Yeast Media
Formulation Nitrogen Sources : Ammonium Sulfate 5g/L, Carbon Source: Dextrose 20g/L, Vitamins : Biotin 0.002mg/L, Calcium Pantothenate 0.4mg/L, Folic Acid 0.002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0.4mg/L, P-Aminobenzoic Acid 0.2mg/L, Pyridoxine Hydrochloride 0.4mg/L, Riboflavin 0.2mg/L, Thiamine Hydrochloride 0.4mg/L, Trace Elements: Boric Acid 0.5mg/L, Copper Sulfate 0.04mg/L, Potassium Iodide 0.1mg/L, Ferric Chloride 0.2mg/L, Manganese Sulfate 0.4mg/L, Sodium Molybdate 0.2mg/L, Zinc Sulfate 0.4mg/L, Salts: Potassium Phosphate, Monobasic 1000mg/L, Magnesium Sulfate 500mg/L, Sodium Chloride 100mg/L, Calcium Chloride 100mg/L, Agar 17g/L
For Use With (Application) For Yeast cell culture, gene expression, transcription regulation
Quantity 1000 g
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado