Learn More
R&D Systems™ Mouse XL GM-CSF, Luminex™ Performance Assay
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Mouse |
| Gene ID (Entrez) | 1437 |
| Synonym | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?