Learn More
R&D Systems™ Mouse XL CCL3/MIP-1 alpha, Luminex™ Performance Assay
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Mouse |
| Gene ID (Entrez) | 6348 |
| Synonym | C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78a, LD78alpha, MIP1 alpha, MIP-1 alpha, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, PAT 464.1, SCYA3, SIS-beta |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?