Learn More
R&D Systems™ Mouse Sonic Hedgehog/Shh (NP_033196.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | Sonic Hedgehog/Shh |
| Accession Number | NP_033196.1 |
| Concentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1377 bp |
| Gene ID (Entrez) | 6469 |
| Gene Alias | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?