missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse NPY1R (NP_035064) VersaClone cDNA
Description
- The Mouse NPY1R (NP_035064) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for NPY1R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The NPY1R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Specifications
Specifications
| Gene | mNPY1R |
| Accession Number | NP_035064 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Gene ID (Entrez) | 4886 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Species | Mouse |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?