Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-6 DuoSet ELISA
Product Code. p-4754810
Click to view available options
Packaging Quantity:
15 Plates
5 Plates
Unit Size:
1 set
Product Code. 30021469
Brand: R&D Systems™ DY406
Mouse IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type ELISA Development Kit
Quantity 1 Kit (for 15 Plates)
Species Mouse
Conjugate Biotin
Assay Range 15.60 to 1000 pg/mL
Cross Reactivity <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 16193
Synonym B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Packaging Quantity 15 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt