missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Activin RIIA (NP_031422) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
Spezifikation
Spezifikation
| Gene | Activin RIIA |
| Accession Number | NP_031422 |
| Gene ID (Entrez) | 92 |
| Gene Alias | activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2 A, ActivinRIIA, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2A, ACVR2ACTR-IIA, AVR2A, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur