Learn More
Motic™ Moticam X5 Plus Camera
Description
- C-mount for lens
- MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
- Live Display Modes: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
Specifications
Specifications
| Type | WiFi Camera |
| Includes | CS Ring Adapter, Focusable Lens, 30 mm and 38 mm Eyepiece Adapters, USB 2.0 Cable, Motic™ 4-dot Calibration Slide, Macro Tube, Motic™ Images Plus 3.0 PC/OSX/Linux |
| Sensor Types | CMOS |
| Size | 1/3 in. |
| Frequency (Frame Rate) | 30 fps |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?