Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 1155°C |
| Melting Point | 795°C |
| Color | Gray |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | MoO3 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 143.94g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grade | ACS Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?