Learn More
MP Biomedicals Molybdenum Trioxide, ≥99.5%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11462882 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11462882 500 g 500g
11452882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11462882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215254890
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molecular Formula MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
MDL Number MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Color Yellow
Quantity 500 g
Assay Percent Range ≥99.5%
Linear Formula MoO3
Formula Weight 143.94
Grade ACS Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Assay (MoO3) - >99.5%, Insoluble Matter in dilute NH4OH - <0.0100%, Ammonium (NH4) - <0.0020%, Arsenate and Silicate (as SiO2) - <0.0010%, Chloride (Cl) - <0.0020%, Heavy Metals (as Pb)- <0.0050%, Nitrate (NO3)- <0.0030%, Phosphate (PO4)- <0.0005%, Sulfate (SO4) - <0.0200%
Chemical Name or Material Molybdenum Trioxide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.