Learn More
Molecular sieves, 3A, 2-5 mm (0.08-0.20in) beads
Product Code. 11307425
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11307425
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L05359.0B
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Molecular sieves, 3A is used as a desiccant in petroleum and chemical industries. It is useful for the drying of unsaturated hydrocarbons such as ethylene, propylene and butadiene. It is also used in the removal of water from ethanol. It finds application in the drying of certain chemicals namely ethanol, refrigerants and natural gas. It plays an important role in selective adsorption of water in insulated glass (IG) and polyurethane. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Molecular Formula AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
MDL Number MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Sensitivity Hygroscopic
Quantity 1000 g
Solubility Information Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Chemical Name or Material Molecular sieves, 3A, 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis