Learn More
Elma™ Modular Baskets
Click to view available options
Diameter (Metric):
21 mm
64 mm
Height (Metric):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Style:
1 Section
4 Sections
5 Sections
9 Sections
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Small Basket |
| Diameter (Metric) | 21 mm |
| For Use With (Equipment) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
| Style | 4 Sections |
| Height (Metric) | 12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur