Learn More
Ansell Model 400 - AlphaTec™ 3000 Overshoes Ultrasonically Welded and Taped
Shop All Ansell ProductsDescrizione
- One of the lightest and most comfortable chemical protective garments, this durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
- Provides a strong liquid and particle barrier
- Overshoes, elasticated opening
Specifica
Specifica
| Color | Yellow |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Size | Universal |
| Waterproof | Water Repellent |
| Product Type | Overshoe |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?